Orders LinkContactUsLinkComponent
Digoxin
Digoxin
Glass bottle for solids, 30 mg
Katalog # EDQMD1900000
Leverandør:   EDQM
Digoxin
Katalog # EDQMD1900000
Leverandør:  EDQM
CAS nummer:  20830-75-5
Digoxin
Glass bottle for solids, 30 mg
CAS nummer:  20830-75-5
Price
1.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 30 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:20830-75-5
  • Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
  • MDL nummer:MFCD00003674
  • Molecular Weight:780.95 g/mol
  • EINECS:244-068-1
  • FN:2811
  • ADR:6.1,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    30 mg