Orders LinkContactUsLinkComponent
Digoxin 96%
Digoxin 96%
Digoxin 96%
Certifikater
Digoxin 96%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 96% CAS No.: 20830-75-5 Molecular Formula: C41H64O14 Formula Weight: 780.95 Melting Point: ca 250° dec. Merck Reference: 14,3167 MDL No.: MFCD00003674
  • CAS nummer:20830-75-5
  • Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
  • MDL nummer:MFCD00003674
  • Molecular Weight:780.95 g/mol
  • Merck Index:14,3167
  • Smeltende Pt:∼ 250 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:244-068-1
  • FN:2811
  • ADR:6.1,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1.480,00 kr
    1.480,00 kr
    1 * 1 g
       1.480,00 kr
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 5.590,00 kr
    5.590,00 kr
    1 * 5 g
       5.590,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 21.630,00 kr
    21.630,00 kr
    1 * 25 g
       21.630,00 kr