Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexacosansyre
Leverandør:   Cayman Chemical
Hexacosansyre
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Cerotic acid, Hexacosanoic acid
  • CAS nummer:506-46-7
  • Formel:C₂₆H₅₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00002811
  • Molecular Weight:396.7 g/mol
  • Kogende Pt:419 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:76…77 °C
  • Tæthed:0,8198 g/cm³ (100 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:208-040-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 764,00 kr
    764,00 kr
    1 * 50 mg
       764,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 1.400,00 kr
    1.400,00 kr
    1 * 100 mg
       1.400,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 3.270,00 kr
    3.270,00 kr
    1 * 250 mg
       3.270,00 kr