Orders LinkContactUsLinkComponent
Perchlorsyre 70%
Perchlorsyre 70%
Glass bottle, 500 mL
Katalog # L13298.AP
Oxiderende
Ætsende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Perchlorsyre 70%
Katalog # L13298.AP
CAS nummer:  7601-90-3
Perchlorsyre 70%
Perchlorsyre 70%
Glass bottle, 500 mL
CAS nummer:  7601-90-3
Price
1.170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7601-90-3
  • Formel:HClO₄
  • MDL nummer:MFCD00011325
  • Molecular Weight:100.46 g/mol
  • Kogende Pt:160…181 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–112,2 °C
  • Tæthed:1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-512-4
  • FN:1873
  • ADR:5.1,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 mL