Scraper, Ayre
Ayre-skraber, PSA, bredde 18 mm, 180 mm
Catalog # LPIT133012
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
PS, white.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
- Beskrivelse:Ayre-skraber, PSA, bredde 18 mm
- Længde:180 mm