Orders LinkContactUsLinkComponent
Receiving flasks
Receiving flasks
Leverandør:   BUCHI
Receiving flasks
Leverandør:  BUCHI
Certifikater
Receiving flasks
Receiving flasks
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Especially for BÜCHI rotary evaporators. With spherical joint socket KS 35/20.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Model
    Top
    Tilgængelighed
    Price
  • 1000 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 1 Items
       1.050,00 kr
  • 2000 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.040,00 kr
    2.040,00 kr
    1 * 1 Items
       2.040,00 kr
  • 3000 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.400,00 kr
    2.400,00 kr
    1 * 1 Items
       2.400,00 kr
  • 2000 ml
    P+G coated
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 1 Items
       2.370,00 kr
  • 50 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 886,00 kr
    886,00 kr
    1 * 1 Items
       886,00 kr
  • 100 ml
    uncoated
    KS35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 945,00 kr
    945,00 kr
    1 * 1 Items
       945,00 kr
  • 250 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 961,00 kr
    961,00 kr
    1 * 1 Items
       961,00 kr
  • 500 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 1 Items
       1.010,00 kr
  • 500 ml
    Low temperature
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.520,00 kr
    1.520,00 kr
    1 * 1 Items
       1.520,00 kr
  • 2000 ml
    Low temperature
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 1 Items
       2.320,00 kr
  • 1000 ml
    Low temperature
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.520,00 kr
    1.520,00 kr
    1 * 1 Items
       1.520,00 kr
  • 3000 ml
    Low temperature
    KS 35/20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.910,00 kr
    2.910,00 kr
    1 * 1 Items
       2.910,00 kr