Orders LinkContactUsLinkComponent
SteriWare® Liquid Funnels
SteriWare® Liquid Funnels
SteriWare® Liquid Funnels
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
SteriWare® Liquid Funnels
SteriWare® Liquid Funnels
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Single use, disposable liquid funnels ideal for laboratories and manufacturing areas. Designed to use straight from bags.
  • Made of HDPE
  • Moulded and packed in a class 100,000 cleanroom
  • With small hygenic side handle
  • BSE/TSE free
  • Available sterile (gamma irradiated)
Certifications: Material conforms to FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. Full batch traceability.
Emballering: Individually bagged.
Product Family Options
Produktinformation
  • Højde
    Længde
    Stilk udv. Ø
    Indv. Ø top
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0590
    Funnel, natural
    Funnel, natural
    8 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 100 Items
       1.570,00 kr
  • 300-0591
    Funnel, natural, sterile
    Funnel, natural, sterile
    8 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 100 Items
       2.130,00 kr
  • 300-0589
    Funnel, blue
    Funnel, blue
    10 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 792,00 kr
    792,00 kr
    1 * 50 Items
       792,00 kr
  • SAMP8370B-100S
    Funnel, blue, sterile
    Funnel, blue, sterile
    10 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 50 Items
       1.890,00 kr
  • 300-0592
    Funnel, natural
    Funnel, natural
    11 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 771,00 kr
    771,00 kr
    1 * 50 Items
       771,00 kr
  • Sterile
    103 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.770,00 kr
    1.770,00 kr
    1 * 50 Items
       1.770,00 kr
  • SAMP8370H-200
    Funnel, natural
    Funnel, natural
    19 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 541,00 kr
    541,00 kr
    1 * 10 Items
       541,00 kr
  • SAMP8370H-200S
    Funnel, natural, sterile
    Funnel, natural, sterile
    180 mm
    19 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.410,00 kr
    1.410,00 kr
    1 * 10 Items
       1.410,00 kr