Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmalabels
Leverandør:   Sampling Systems
Pharmalabels
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Pharmalabels
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
  • Medium strength adhesion
  • Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
 : FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Product Family Options
Standard QC labels
Produktinformation
  • Materiale
    Farve
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP8220P-01
    Kvalitetskontroletiketter
    Kvalitetskontroletiketter
    Papir
    rød
    95×95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 905,00 kr
    905,00 kr
    1 * 1 ROL
       905,00 kr
  • SAMP8220P-02
    Kvalitetskontroletiketter
    Kvalitetskontroletiketter
    Papir
    grøn
    95×95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 905,00 kr
    905,00 kr
    1 * 1 ROL
       905,00 kr
  • SAMP8220P-03
    Kvalitetskontroletiketter
    Kvalitetskontroletiketter
    Papir
    gul
    95×95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 905,00 kr
    905,00 kr
    1 * 1 ROL
       905,00 kr
  • SAMP8220P-04
    Kvalitetskontroletiketter
    Kvalitetskontroletiketter
    Papir
    blå
    95×95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 905,00 kr
    905,00 kr
    1 * 1 ROL
       905,00 kr
  • SAMP8220P-05
    Kvalitetskontroletiketter
    Kvalitetskontroletiketter
    Papir
    sort
    95×95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 905,00 kr
    905,00 kr
    1 * 1 ROL
       905,00 kr
  • SAMP8220P-06
    Kvalitetskontroletiketter
    Kvalitetskontroletiketter
    Papir
    hvid
    95×95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 905,00 kr
    905,00 kr
    1 * 1 ROL
       905,00 kr
Large QC labels
Produktinformation
  • Materiale
    Farve
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP8220P-001
    Kvalitetskontroletiketter
    Kvalitetskontroletiketter
    Papir
    rød
    150×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.070,00 kr
  • 300-0556
    Pharma labels
    Pharma labels
    Papir
    grøn
    150×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 Items
       1.070,00 kr
  • SAMP8220P-003
    Kvalitetskontroletiketter
    Kvalitetskontroletiketter
    Papir
    gul
    150×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.070,00 kr
  • 300-0557
    Pharma labels
    Pharma labels
    Papir
    blå
    150×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 Items
       1.070,00 kr
  • 300-0558
    Pharma labels
    Pharma labels
    Papir
    sort
    150×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 Items
       1.070,00 kr
  • SAMP8220P-006
    Kvalitetskontroletiketter
    Kvalitetskontroletiketter
    Papir
    hvid
    150×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.070,00 kr