Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks with screw caps
Erlenmeyer flasks with screw caps
Leverandør:   witeg Labortechnik
Erlenmeyer flasks with screw caps
Leverandør:  witeg Labortechnik
Certifikater
Erlenmeyer flasks with screw caps
Erlenmeyer flasks with screw caps
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Erlenmeyer flasks, made of borosilicate glass, with screw-thread, graduated can be used for the storage of culture media and mixing.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    105 mm
    64 mm
    GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 221,00 kr
    221,00 kr
    1 * 1 Items
       221,00 kr
  • 1000 ml
    220 mm
    131 mm
    GL 32
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 323,00 kr
    323,00 kr
    1 * 1 Items
       323,00 kr
  • 250 ml
    140 mm
    85 mm
    GL 32
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 261,00 kr
    261,00 kr
    1 * 1 Items
       261,00 kr
  • 500 ml
    175 mm
    105 mm
    GL 32
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 277,00 kr
    277,00 kr
    1 * 1 Items
       277,00 kr
  • 2000 ml
    280 mm
    166 mm
    GL 45
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 673,00 kr
    673,00 kr
    1 * 1 Items
       673,00 kr