Mini bottle-top dispensers, MINISPENSOR
Om denne vare
This fix volume bottle dispenser is efficient for accurate delivery of microliter quantities.
- For single handed operation
- Suitable for safe storage in a fridge
- Substitution for microliter pipettes
These dispenser are used for hospital laboratories for various tests like glucose, gama GT, creatinine, urea, cholesterol, amylase, lipose, iric acid, bilirubin.
: Supplied with a thread connector GL 28, 1 volume adapter and 1 bottle, both NS 29/32, suction tube and discharge tube.
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This fix volume bottle dispenser is efficient for accurate delivery of microliter quantities.
- For single handed operation
- Suitable for safe storage in a fridge
- Substitution for microliter pipettes
These dispenser are used for hospital laboratories for various tests like glucose, gama GT, creatinine, urea, cholesterol, amylase, lipose, iric acid, bilirubin.
: Supplied with a thread connector GL 28, 1 volume adapter and 1 bottle, both NS 29/32, suction tube and discharge tube.
Product Family Options
Produktinformation
- VolumenNøjagtighedUsikkerhedTilgængelighedPrice
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, rund, 2500 ml, gevind GL 45Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, rund, 2500 ml, gevind GL 45661-3194Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 296,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Kontrolventil i plastbelagt borosilikatglasKontrolventil i plastbelagt borosilikatglas613-9192Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 306,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Calciumchloridrør i plastbelagt borosilikatglasCalciumchloridrør i plastbelagt borosilikatglas613-9191Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 1000 ml, gevind GL 45Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 1000 ml, gevind GL 45661-3192Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 151,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 500 ml, gevind GL 32Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 500 ml, gevind GL 32215-1714Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 250 ml, gevind GL 32Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 250 ml, gevind GL 32215-1712Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 116,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Gevindadapter i PP, A 32 / A 28
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 100 ml, gevind GL 32Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 100 ml, gevind GL 32215-1710Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 92,60 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flaske (Minispensor) i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 100 ml, gevind GL 28Flaske (Minispensor) i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 100 ml, gevind GL 28WITG5.372.128Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 60,90 kr