Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Pellet pattern, class B
50 ml, 0,1 ml, 0,08 ± ml
Katalog # WITG3.114.506
Leverandør:   witeg Labortechnik
Automatic burettes, Pellet pattern, class B
Katalog # WITG3.114.506
Leverandør:  witeg Labortechnik
Automatic burettes, Pellet pattern, class B
Automatic burettes, Pellet pattern, class B
50 ml, 0,1 ml, 0,08 ± ml
Price
4.810,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
Automatic burettes, Pellet pattern, class B, made of amber borosilicate glass, short line graduation.
  • Stopcock, with hollow NS glass key, between burette and reservoir
  • Lateral stopcock, with solid NS glass key
  • Complete with 2000 ml reservoir bottle, made of DURAN® borosilicate glass, without aspirator bulb
Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Inddeling:
    0,1 ml
  • Tolerance:
    0,08 ± ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Reservoirflaske, brun, hals med NS 29/32 prop, 2000 ml
    Reservoirflaske, brun, hals med NS 29/32 prop, 2000 ml
    SCOT211596369
    2000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 949,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Reservoirflaske, klar, hals med NS 29/32 prop, 2000 ml
    Reservoirflaske, klar, hals med NS 29/32 prop, 2000 ml
    SCOT211596303
    2000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 686,00 kr