Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable sack masters, SteriWare®
Disposable sack masters, SteriWare®
Disposable sack masters, SteriWare®
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Disposable sack masters, SteriWare®
Disposable sack masters, SteriWare®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These disposable sack masters are hygienic single use devices.
Specially designed to take samples through the side of a sack.
Emballering: Individually bagged.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Ø
    Længde
    Steril
    Tilgængelighed
    Price
  • 231-3505
    Disposable sack master
    Disposable sack master
    HDPE
    25 mm
    400 mm
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.490,00 kr
    3.490,00 kr
    1 * 100 Items
       3.490,00 kr
  • 231-3504
    Disposable sack master
    Disposable sack master
    HDPE
    25 mm
    400 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.170,00 kr
    3.170,00 kr
    1 * 100 Items
       3.170,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • PureBag, lækfri
    PureBag, lækfri
    SAMP8080A-450
    450 ml
    229×114 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 3.830,00 kr