Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for pipette boxes
Racks for pipette boxes
Leverandør:   GLW
Racks for pipette boxes
Leverandør:  GLW
Certifikater
Racks for pipette boxes
Racks for pipette boxes
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These stainless steel racks are suitable for the storage of four or six GLW pipette boxes (A30, A40, A45 / S30, S40, S45).
Bestillingsoplysninger: Pipette boxes are not included.
Product Family Options
Produktinformation
  • Til
    Materiale
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • GLWAP04
    Pipettereol
    Pipettereol
    4 sterilisationspipette-kasser
    Rustfrit stål
    200×250×225 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 1 Items
       1.330,00 kr
  • GLWAP06
    Pipettereol
    Pipettereol
    6 sterilisationspipette-kasser
    Rustfrit stål
    200×260×310 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 1 Items
       1.640,00 kr