Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, Micro, Disposable, SteriWare®
Spatulas, Micro, Disposable, SteriWare®
Spatulas, Micro, Disposable, SteriWare®
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Spatulas, Micro, Disposable, SteriWare®
Spatulas, Micro, Disposable, SteriWare®
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS or HDPE, sterile or non sterile. These disposable micro spatulas are ideal for sampling small volumes.
  • Moulded and packed in a cleanroom
  • Suitable for food contact
  • Available sterile (gamma irradiated)
  • Individually packed
The narrow sampling blade enables samples to be taken from very small containers such as vials.
Product Family Options
Produktinformation
  • Steril
    Længde
    Klinge længde
    Bladbredde
    Kapacitet
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • PS
    +
    170 mm
    40 mm
    4 mm
    0,3 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 100 Items
       1.360,00 kr
  • PS
    +
    170 mm
    40 mm
    4 mm
    0,3 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 100 Items
       1.440,00 kr
  • PS
    -
    170 mm
    40 mm
    6 mm
    0,5 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 100 Items
       2.230,00 kr
  • PS
    +
    170 mm
    40 mm
    6 mm
    0,5 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 100 Items
       1.890,00 kr
  • PS
    +
    170 mm
    40 mm
    6 mm
    0,5 ml
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 100 Items
       1.920,00 kr
  • PS
    -
    170 mm
    40 mm
    13 mm
    2 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 100 Items
       1.230,00 kr
  • PS
    +
    170 mm
    40 mm
    13 mm
    2 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.460,00 kr
    1.460,00 kr
    1 * 100 Items
       1.460,00 kr
  • HDPE
    -
    170 mm
    40 mm
    13 mm
    2 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.800,00 kr
    1.800,00 kr
    1 * 100 Items
       1.800,00 kr
  • HDPE
    -
    170 mm
    40 mm
    13 mm
    2 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 100 Items
       2.230,00 kr