Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscous samplers
Viscous samplers
Leverandør:   Sampling Systems
Viscous samplers
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Viscous samplers
Viscous samplers
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These viscous samplers are designed for creams, shampoos, soaps, honey and other semi-viscous materials.
After sampling, the sampler can be completely dismantled, for a quick and thorough cleaning.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Kapacitet
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 231-0487
    Viscous sampler for medium viscosity materials
    Viscous sampler for medium viscosity materials
    Rustfrit stål 316
    300 ml
    1000 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.600,00 kr
    7.600,00 kr
    1 * 1 Items
       7.600,00 kr
  • SAMP7000S-1500
    Viscous sampler
    Viscous sampler
    Rustfrit stål 316L
    450 ml
    1500 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.580,00 kr
    8.580,00 kr
    1 * 1 Items
       8.580,00 kr
  • SAMP7000S-600
    Viscous sampler
    Viscous sampler
    Rustfrit stål 316L
    160 ml
    600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.820,00 kr
    6.820,00 kr
    1 * 1 Items
       6.820,00 kr