Orders LinkContactUsLinkComponent
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Leverandør:   Sampling Systems
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Essential for flammable liquids as a heavy-duty sampler.
  • Metallic parts manufactured from stainless steel
  • Unique double action to sample from a set distance
  • Can be plunged until the assembly touches the bottom of the container
Specially designed for the environment throughout the world for both chemical and environmental sampling.
Certifications: Conforms to FDA CFR 177.2600.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Kapacitet
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP5072A-500
    Bombeprøvetager
    Bombeprøvetager
    Nikkelbelagt messing
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.190,00 kr
    10.190,00 kr
    1 * 1 Items
       10.190,00 kr
  • SAMP5072A-1000
    Bombeprøvetager
    Bombeprøvetager
    Saddle leather
    1000 ml
    430 mm
    57 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.950,00 kr
    7.950,00 kr
    1 * 1 Items
       7.950,00 kr
  • SAMP5072B-500
    Bombeprøvetager
    Bombeprøvetager
    Rustfrit stål 316
    500 ml
    280 mm
    63 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.290,00 kr
    4.290,00 kr
    1 * 1 Items
       4.290,00 kr