Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluid samplers, Liquid Master
Fluid samplers, Liquid Master
Leverandør:   Sampling Systems
Fluid samplers, Liquid Master
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Fluid samplers, Liquid Master
Fluid samplers, Liquid Master
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
  • Quick and easy to use
  • Push button to press to take samples
  • For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Kapacitet
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP5035S-600
    Fluid sampler
    Fluid sampler
    Rustfrit stål 316
    150 ml
    600 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.730,00 kr
    5.730,00 kr
    1 * 1 Items
       5.730,00 kr
  • SAMP5035S-1000
    Fluid sampler
    Fluid sampler
    Rustfrit stål 316
    270 ml
    1000 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.410,00 kr
    6.410,00 kr
    1 * 1 Items
       6.410,00 kr
  • SAMP5035S-1500
    Fluid sampler
    Fluid sampler
    Rustfrit stål 316
    420 ml
    1500 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.140,00 kr
    9.140,00 kr
    1 * 1 Items
       9.140,00 kr
  • SAMP5035J-1000
    Fluid sampler
    Fluid sampler
    PTFE
    500 ml
    1000 mm
    35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.330,00 kr
    6.330,00 kr
    1 * 1 Items
       6.330,00 kr
  • SAMP5035S-2000
    Fluid sampler
    Fluid sampler
    Rustfrit stål 316L
    570 ml
    2000 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.050,00 kr
    11.050,00 kr
    1 * 1 Items
       11.050,00 kr
  • SAMP5035J-1500
    Fluid sampler
    Fluid sampler
    PTFE
    1000 ml
    1500 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.580,00 kr
    7.580,00 kr
    1 * 1 Items
       7.580,00 kr
  • SAMP5035J-2000
    Fluid sampler
    Fluid sampler
    PTFE
    1500 ml
    2000 mm
    35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.710,00 kr
    9.710,00 kr
    1 * 1 Items
       9.710,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0492
    Nylon
    15 - 30 mm
    1100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    1600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0493
    Nylon
    15 - 30 mm
    1600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0494
    Nylon
    15 - 30 mm
    2100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 585,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    1100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0495
    Nylon
    15 - 30 mm
    600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0496
    Nylon
    30 - 45 mm
    1100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0497
    Nylon
    30 - 45 mm
    1600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0498
    Nylon
    30 - 45 mm
    2100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 585,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0499
    Nylon
    30 - 45 mm
    600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0516
    Nylon
    7 - 14 mm
    600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0515
    Nylon
    7 - 14 mm
    2100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 585,00 kr