Orders LinkContactUsLinkComponent
Cup samplers
Leverandør:   Sampling Systems
Cup samplers
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Cup samplers
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Kapacitet
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP5030A-600
    Kopprøvetager til væsker
    Kopprøvetager til væsker
    Rustfrit stål 316
    100 ml
    600 mm
    55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 1 Items
       4.370,00 kr
  • SAMP5030A-1000
    Kopprøvetager til væsker
    Kopprøvetager til væsker
    Rustfrit stål 316
    100 ml
    1000 mm
    55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.560,00 kr
    4.560,00 kr
    1 * 1 Items
       4.560,00 kr
  • SAMP5030A-1500
    Kopprøvetager til væsker
    Kopprøvetager til væsker
    Rustfrit stål 316
    100 ml
    1500 mm
    55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.710,00 kr
    4.710,00 kr
    1 * 1 Items
       4.710,00 kr
  • SAMP5030J-1000
    Kopprøvetager, Jumbo
    Kopprøvetager, Jumbo
    Rustfrit stål 316
    500 ml
    1000 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.940,00 kr
    8.940,00 kr
    1 * 1 Items
       8.940,00 kr
  • SAMP5030J-1500
    Kopprøvetager, Jumbo
    Kopprøvetager, Jumbo
    Rustfrit stål 316
    500 ml
    1500 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.170,00 kr
    9.170,00 kr
    1 * 1 Items
       9.170,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    1600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    1100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr