Orders LinkContactUsLinkComponent
TLC developing chambers
TLC developing chambers
Leverandør:   witeg Labortechnik
TLC developing chambers
Leverandør:  witeg Labortechnik
Certifikater
TLC developing chambers
TLC developing chambers
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Round shaped chambers made of borosilicate glass.
Product Family Options
Produktinformation
  • Diameter×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 552-5272
    TLC separating chamber, for 50×200 mm plates, with cap
    TLC separating chamber, for 50×200 mm plates, with cap
    60×230 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 904,00 kr
    904,00 kr
    1 * 1 Items
       904,00 kr
  • 552-5271
    TLC separating chamber, for 100×200 mm plates, with cap
    TLC separating chamber, for 100×200 mm plates, with cap
    130×230 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.680,00 kr
    1.680,00 kr
    1 * 1 Items
       1.680,00 kr