Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Schilling pattern
Leverandør:   Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Leverandør:  Poulten & Graf
Certifikater
Automatic burettes, Schilling pattern
Automatic burettes, Schilling pattern
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
AR-GLAS®, clear or amber, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
 : Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Product Family Options
Clear glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    0,05 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 1 Items
       1.250,00 kr
  • 10 ml
    0,05 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 1 Items
       1.250,00 kr
  • 15 ml
    0,10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 1 Items
       1.250,00 kr
  • 25 ml
    0,10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 1 Items
       1.310,00 kr
  • 50 ml
    0,10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 1 Items
       1.510,00 kr
Amber glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    0,05 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 1 Items
       1.530,00 kr
  • 15 ml
    0,10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 1 Items
       1.530,00 kr
  • 25 ml
    0,10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.720,00 kr
    1.720,00 kr
    1 * 1 Items
       1.720,00 kr
  • 50 ml
    0,10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.990,00 kr
    1.990,00 kr
    1 * 1 Items
       1.990,00 kr