Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers with screw cap
Containers with screw cap
Leverandør:   LP ITALIANA
Containers with screw cap
Leverandør:  LP ITALIANA
Certifikater
Containers with screw cap
Containers with screw cap
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Model
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 60 ml
    40 mm
    60 mm
    non sterile, without label
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 Items
    1 * 600 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 600 Items
       1.220,00 kr
  • 60 ml
    40 mm
    60 mm
    aseptic, without label
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 Items
    1 * 600 Items - 1.240,00 kr
    1.240,00 kr
    1 * 600 Items
       1.240,00 kr
  • 60 ml
    40 mm
    60 mm
    aseptic, with label
    individually wrapped
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 450 Items
    1 * 450 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 450 Items
       1.230,00 kr
  • 120 ml
    63 mm
    65 mm
    aseptic, without label
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 260 Items
    1 * 260 Items - 764,00 kr
    764,00 kr
    1 * 260 Items
       764,00 kr
  • 120 ml
    63 mm
    65 mm
    aseptic, without label
    Individually wrapped
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items
  • 180 ml
    63 mm
    80 mm
    non sterile, without label
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 468 Items
    1 * 468 Items - 1.650,00 kr
    1.650,00 kr
    1 * 468 Items
       1.650,00 kr
  • 180 ml
    63 mm
    80 mm
    aseptic, without label
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 757,00 kr
    757,00 kr
    1 * 200 Items
       757,00 kr
  • 180 ml
    63 mm
    80 mm
    non sterile, with label
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 779,00 kr
    779,00 kr
    1 * 200 Items
       779,00 kr
  • 180 ml
    63 mm
    80 mm
    aseptic, with label
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 786,00 kr
    786,00 kr
    1 * 200 Items
       786,00 kr
  • 180 ml
    63 mm
    80 mm
    aseptic, with label
    individually wrapped (in box)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 160 Items
    1 * 160 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 160 Items
       2.000,00 kr
  • 180 ml
    63 mm
    80 mm
    aseptic, without label
    individually wrapped
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 150 Items
    1 * 150 Items - 667,00 kr
    667,00 kr
    1 * 150 Items
       667,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information