Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion coolers
Immersion coolers
Leverandør:   witeg Labortechnik
Immersion coolers
Leverandør:  witeg Labortechnik
Certifikater
Immersion coolers
Immersion coolers
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For immersion into distillation assemblies etc. Can be used to regulate refluxing by adjusting the flow of air or water through it. Water connection with two glass olives.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kondenserlængde
    Konusstr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mm
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 644,00 kr
    644,00 kr
    1 * 1 Items
       644,00 kr
  • 100 mm
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 625,00 kr
    625,00 kr
    1 * 1 Items
       625,00 kr
  • 140 mm
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 823,00 kr
    823,00 kr
    1 * 1 Items
       823,00 kr