Orders LinkContactUsLinkComponent
Condensers, Graham
Condensers, Graham
Leverandør:   witeg Labortechnik
Condensers, Graham
Leverandør:  witeg Labortechnik
Certifikater
Condensers, Graham
Condensers, Graham
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Coil type, Graham pattern, suitable for either reflux or distillation work. Water connection with glass olives.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kondenserlængde
    Konusstr.
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 mm
    29/32 NS
    - NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 Items
       1.070,00 kr
  • 250 mm
    24/29 NS
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 1 Items
       1.270,00 kr
  • 250 mm
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 1 Items
       1.270,00 kr
  • 160 mm
    19/26 NS
    - NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 886,00 kr
    886,00 kr
    1 * 1 Items
       886,00 kr
  • 250 mm
    24/29 NS
    - NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 Items
       1.060,00 kr
  • 400 mm
    24/29 NS
    - NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 1 Items
       1.190,00 kr
  • 400 mm
    29/32 NS
    - NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 1 Items
       1.190,00 kr