Orders LinkContactUsLinkComponent
Distilling bridges
Distilling bridges
Leverandør:   witeg Labortechnik
Distilling bridges
Leverandør:  witeg Labortechnik
Certifikater
Distilling bridges
Distilling bridges
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Distilling links without condenser, with two vertical NS cones.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kondenserlængde
    Konusstr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 300 mm
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 716,00 kr
    716,00 kr
    1 * 1 Items
       716,00 kr
  • 200 mm
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 548,00 kr
    548,00 kr
    1 * 1 Items
       548,00 kr