Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
Certifikater
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable to +121 °C
  • Liquid volume is easy to read
Ideal for a wide range of applications. With moulded graduations. Broad base for stability.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 500 ml
    10 ml
    180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 145,00 kr
    145,00 kr
    1 * 1 Items
       145,00 kr
  • 250 ml
    5 ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 117,00 kr
    117,00 kr
    1 * 1 Items
       117,00 kr