Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes, Cardboard
Cryoboxes, Cardboard
Leverandør:   Thermo Scientific
Cryoboxes, Cardboard
Leverandør:  Thermo Scientific
Certifikater
Cryoboxes, Cardboard
Cryoboxes, Cardboard
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cryo resistant cardboard.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
For storage of cryovials at low temperatures.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Rum
    Til
    Farve
    Til rør Ø
    B×D×H udv.
    Tilgængelighed
    Price
  • HERA820002
    50 mm Cryobox with 81-cell divider,square shaped, 0,99 kg
    50 mm Cryobox with 81-cell divider,square shaped, 0,99 kg
    9×9
    frysere med ultralav temperatur
    hvid
    127×127×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 63,50 kr
    63,50 kr
    1 * 1 Items
       63,50 kr
  • HERA820003
    80 mm Cryobox with 81-cell divider, square shaped, 0,08 kg
    80 mm Cryobox with 81-cell divider, square shaped, 0,08 kg
    9×9
    frysere med ultralav temperatur
    hvid
    127×127×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 52,90 kr
    52,90 kr
    1 * 1 Items
       52,90 kr
  • HERA820109
    50 mm Cryobox with 100-cell divider, square shaped, 1 kg
    50 mm Cryobox with 100-cell divider, square shaped, 1 kg
    10×10
    hvid
    127×127×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 63,50 kr
    63,50 kr
    1 * 1 Items
       63,50 kr
Dividers
Produktinformation
  • Rum
    Til
    Farve
    Til rør Ø
    B×D×H udv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 4×4
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 36,60 kr
    36,60 kr
    1 * 1 Items
       36,60 kr
  • 5×5
    24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 36,60 kr
    36,60 kr
    1 * 1 Items
       36,60 kr
  • 7×7
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 36,60 kr
    36,60 kr
    1 * 1 Items
       36,60 kr
  • 8×8
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 266,00 kr
    266,00 kr
    1 * 1 Items
       266,00 kr
  • 8×8
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 36,60 kr
    36,60 kr
    1 * 1 Items
       36,60 kr
  • 9×9
    13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 37,50 kr
    37,50 kr
    1 * 1 Items
       37,50 kr
  • 10×10
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 36,60 kr
    36,60 kr
    1 * 1 Items
       36,60 kr