Orders LinkContactUsLinkComponent
Mitomycin C
Mitomycin C
Glass bottle for solids, 2 mg
Katalog # A2190.0002
Giftig
Sundhed
Leverandør:   PanReac AppliChem
Mitomycin C
Katalog # A2190.0002
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  50-07-7
Mitomycin C
Glass bottle for solids, 2 mg
CAS nummer:  50-07-7
Price
1.800,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  Mitomycin, Ametycin
  • CAS nummer:50-07-7
  • Formel:C₁₅H₁₈N₄O₅
  • MDL nummer:MFCD00078109
  • Molecular Weight:334.33 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-008-6
  • FN:2811
  • ADR:6.1,II
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    2 mg
Specifikationer