Orders LinkContactUsLinkComponent
Methotrexate
Methotrexate
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOICRS0345
Giftig
Sundhed
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Methotrexate
Katalog # PROOICRS0345
CAS nummer:  59-05-2
Methotrexate
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  59-05-2
Price
2.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
  • CAS nummer:59-05-2
  • Formel:C₂₀H₂₂N₈O₅
  • MDL nummer:MFCD00150847
  • Molecular Weight:454.44 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:200-413-8
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg