Orders LinkContactUsLinkComponent
Nystatin
Nystatin
500 KU
Katalog # ICNA194534.5
Irriterende
Leverandør:   MP Biomedicals
Nystatin
Katalog # ICNA194534.5
Leverandør:  MP Biomedicals
CAS nummer:  1400-61-9
Nystatin
500 KU
CAS nummer:  1400-61-9
Price
264,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Synonymer:  Fungicidin, Mycostatin
  • CAS nummer:1400-61-9
  • Formel:C₄₇H₇₅NO₁₇
  • MDL nummer:MFCD25541651
  • Molecular Weight:926.09 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:215-749-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    500 KU