Orders LinkContactUsLinkComponent
Adenosine
Adenosine
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # SERA10770.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
Adenosine
Katalog # SERA10770.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  58-61-7
Adenosine
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  58-61-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
  • CAS nummer:58-61-7
  • Formel:C₁₀H₁₃N₅O₄
  • MDL nummer:MFCD00005752
  • Molecular Weight:267.24 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-389-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer