Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Katalog # EHERC16986122
Leverandør: EHRENSTORFER
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:0,1 g
- Seq:3020
Specifikationer
Om denne vare
:
:379.4570 g/mol
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:228-862-5
CAS nummer:6368-72-5
Formel:C₂₄H₂₁N₅
MDL nummer:MFCD00003904