Orders LinkContactUsLinkComponent
Ponceau S
Ponceau S
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
Ponceau S
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
  • CAS nummer:6226-79-5
  • Formel:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
  • MDL nummer:MFCD00003892
  • Molecular Weight:760.56 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:228-319-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 186,69 kr
    186,69 kr
    1 * 5 g
       186,69 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 336,04 kr
    336,04 kr
    1 * 25 g
       336,04 kr
    Specifikationer:
    Marketsource