Orders LinkContactUsLinkComponent
Chicken Native Avidin (from Egg)
Chicken Native Avidin (from Egg)
Chicken Native Avidin (from Egg)
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 189725-10
  • 189725-100
  • Protein/peptide name:
  • Avidin
  • Avidin
  • Protein/peptide type:
  • Native
  • Native
  • Species:
  • Chicken
  • Chicken
  • Kilde:
  • Egg
  • Egg
  • CAS-nr:
  • 1405-69-2
  • 1405-69-2
  • MDL No.:
  • MFCD00130572
  • MFCD00130572
  • Opbevaring betingelser:
  • Freezer
  • Freezer
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle for solids
    10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 882,00 kr
    882,00 kr
    1 * 10 mg
       882,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    189725-10
    Protein/peptide name
    Avidin
    Protein/peptide type
    Native
    Species
    Chicken
    Kilde
    Egg
    CAS-nr
    1405-69-2
    MDL No.
    MFCD00130572
    Opbevaring betingelser
    Freezer
  • Plastic bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4.900,00 kr
    4.900,00 kr
    1 * 100 mg
       4.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    189725-100
    Protein/peptide name
    Avidin
    Protein/peptide type
    Native
    Species
    Chicken
    Kilde
    Egg
    CAS-nr
    1405-69-2
    MDL No.
    MFCD00130572
    Opbevaring betingelser
    Freezer