Orders LinkContactUsLinkComponent
Chymostatin
Chymostatin
Marketsource
Leverandør:   Serva
Chymostatin
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SERA17158.01
  • SERA17158.02
  • Protein/peptide name:
  • Chymostatin
  • Chymostatin
  • CAS-nr:
  • 9076-44-2
  • 9076-44-2
  • MDL No.:
  • MFCD00071059
  • MFCD00071059
  • Opbevaring betingelser:
  • Freezer
  • Freezer
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SERA17158.01
    Protein/peptide name
    Chymostatin
    CAS-nr
    9076-44-2
    MDL No.
    MFCD00071059
    Opbevaring betingelser
    Freezer
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SERA17158.02
    Protein/peptide name
    Chymostatin
    CAS-nr
    9076-44-2
    MDL No.
    MFCD00071059
    Opbevaring betingelser
    Freezer