Interference check standards for ICP-OES
Leverandør: PerkinElmer
Gå til:
Om denne vare
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
- MatriceIndholdPaknTilgængelighedPrice
- PERCN9303797Interferenskontrolstandarder
- PERCN9303828Interferenskontrolopløsning 1Interferenskontrolopløsning 110.000 mg/l: Cl; 2.000 mg/l: C; 1.000 mg/l: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S; 20 mg/l: Mo, Ti1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.290,00 kr
- PERCN9303830Interferenskontrolopløsning 2Interferenskontrolopløsning 22% HNO₃10 mg/l: Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.420,00 kr
- PERCN9303831Analyt C-opløsningAnalyt C-opløsning2 mg/L: Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg*, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items4.720,00 kr
- PERCN9300208Interferenskontrolstandard 5Interferenskontrolstandard 55% HNO₃6.000 mg/l: Ca; 5.000 mg/l: Fe; 3.000 mg/l: Mg; 1.200 mg/l: Al; 1.000 mg/l: Na1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items3.060,00 kr
- PERCN9300226Interferens A-opløsningInterferens A-opløsning5% HNO₃5.000 mg/l: Al, Ca, Mg; 2.000 mg/l: Fe1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items5.200,00 kr
- PERCN9300227Analyt B-opløsningAnalyt B-opløsning5% HNO₃100 mg/l: Cd, Ni, Zn; 60 mg/l: Sb; 50 mg/l: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V; 20 mg/l: Ag; 10 mg/l: As, Tl; 5 mg/l: Pb, Se;1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.790,00 kr
- PERCN9300228Alternativ interferens A-opløsningAlternativ interferens A-opløsning5% HNO₃1.000 mg/l: Cr, Cu, Mn,Ni, Ti, V1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items3.870,00 kr
- PERCN9300229Alternativ analyt B-opløsningAlternativ analyt B-opløsning5% HNO₃100 mg/l: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl; 10 mg/l: Ca, Fe, Mg, Si1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.910,00 kr