Sleeve samplers, U-D Master
Leverandør: Sampling Systems
Gå til:
Om denne vare
The U-D sleeve sampler was developed for accurate unit dose samples (small volume).
- Quick and easy accurate unit dose sampling
- Different volumes can be taken using the same sampler
- Simply change the tip for a different volume
Designed for use with free flowing powders and granules.
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The U-D sleeve sampler was developed for accurate unit dose samples (small volume).
- Quick and easy accurate unit dose sampling
- Different volumes can be taken using the same sampler
- Simply change the tip for a different volume
Designed for use with free flowing powders and granules.
Product Family Options
Complete set
Produktinformation
- MaterialeLængdeVolumenTilgængelighedPrice
- SAMP1500S-01Sæt med UD master sleeve-prøvetager, inkluderer håndtag, prøvekamre, prøvetagningsspidser og prøvetagerbeholderSæt med UD master sleeve-prøvetager, inkluderer håndtag, prøvekamre, prøvetagningsspidser og prøvetagerbeholderLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items20.450,00 kr
Handles
Produktinformation
- MaterialeLængdeVolumenTilgængelighedPrice
- SAMP1500A-01T-formet håndtag
- SAMP1500A-02Forlængerhåndtag
Sample chambers
Produktinformation
- MaterialeLængdeVolumenTilgængelighedPrice
- SAMP1500A-03Prøvekammer, type 1, til spidser 0,1 til 1,2 mlPrøvekammer, type 1, til spidser 0,1 til 1,2 ml0,1 – 1,2 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.710,00 kr
- SAMP1500A-04Prøvekammer (type 2)
Tips
Produktinformation
- MaterialeLængdeVolumenTilgængelighedPrice
- SAMP1500W-01Tip for U-D sleeve samplerTip for U-D sleeve samplerRustfrit stål 316L0,1 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.300,00 kr
- SAMP1500W-02Tip for U-D sleeve samplerTip for U-D sleeve samplerRustfrit stål 316L0,2 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.300,00 kr
- SAMP1500W-03Tip for U-D sleeve samplerTip for U-D sleeve samplerRustfrit stål 316L0,3 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.300,00 kr
- SAMP1500W-04Tip for U-D sleeve samplerTip for U-D sleeve samplerRustfrit stål 316L0,4 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.300,00 kr
- SAMP1500W-08Tip for U-D sleeve samplerTip for U-D sleeve samplerRustfrit stål 316L0,8 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.300,00 kr
- SAMP1500W-12Tip for U-D sleeve samplerTip for U-D sleeve samplerRustfrit stål 316L1,2 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.300,00 kr
- SAMP1500W-17Tip for U-D sleeve samplerTip for U-D sleeve samplerRustfrit stål 316L1,7 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.300,00 kr
- SAMP1500W-18Tip for U-D sleeve samplerTip for U-D sleeve samplerRustfrit stål 316L1,8 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.300,00 kr
- SAMP1500W-22Tip for U-D sleeve samplerTip for U-D sleeve samplerRustfrit stål 316L2,2 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.300,00 kr