Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder samplers
Powder samplers
Leverandør:   Sampling Systems
Powder samplers
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Powder samplers
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
  • Simple operation and robust design
  • Stainless steel or PTFE inner rod
  • Can be stripped and cleaned very quickly
Suitable for use in pharmacy applications.
Leveringsinformation: Supplied with pointed tips as standard.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Kamre
    Ø
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • Rustfrit stål
    300 mm
    3
    25 mm
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.460,00 kr
    4.460,00 kr
    1 * 1 Items
       4.460,00 kr
  • Rustfrit stål
    600 mm
    3
    25 mm
    15 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.020,00 kr
    6.020,00 kr
    1 * 1 Items
       6.020,00 kr
  • Rustfrit stål
    900 mm
    3
    25 mm
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.810,00 kr
    6.810,00 kr
    1 * 1 Items
       6.810,00 kr
  • Rustfrit stål
    1500 mm
    5
    25 mm
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.660,00 kr
    10.660,00 kr
    1 * 1 Items
       10.660,00 kr
  • Rustfrit stål 316L
    900 mm
    3
    40 mm
    90 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.660,00 kr
    16.660,00 kr
    1 * 1 Items
       16.660,00 kr
  • Rustfrit stål 316L
    1500 mm
    4
    40 mm
    90 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24.480,00 kr
    24.480,00 kr
    1 * 1 Items
       24.480,00 kr
  • Rustfrit stål 316L
    2000 mm
    4
    40 mm
    90 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26.610,00 kr
    26.610,00 kr
    1 * 1 Items
       26.610,00 kr
  • PTFE
    600 mm
    3
    25 mm
    15 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.840,00 kr
    5.840,00 kr
    1 * 1 Items
       5.840,00 kr
  • PTFE
    900 mm
    3
    25 mm
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.950,00 kr
    5.950,00 kr
    1 * 1 Items
       5.950,00 kr
  • PTFE
    1500 mm
    5
    25 mm
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.650,00 kr
    8.650,00 kr
    1 * 1 Items
       8.650,00 kr
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Handle material
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0493
    Nylon
    15 - 30 mm
    1600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
  • 300-0494
    Nylon
    15 - 30 mm
    2100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 585,00 kr
  • 300-0492
    Nylon
    15 - 30 mm
    1100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
  • 300-0495
    Nylon
    15 - 30 mm
    600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr
  • 300-0496
    Nylon
    30 - 45 mm
    1100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
  • 300-0498
    Nylon
    30 - 45 mm
    2100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 585,00 kr
  • 300-0499
    Nylon
    30 - 45 mm
    600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr
  • 300-0497
    Nylon
    30 - 45 mm
    1600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    1100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    1600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
  • 300-0515
    Nylon
    7 - 14 mm
    2100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 585,00 kr
  • 300-0516
    Nylon
    7 - 14 mm
    600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Forseglingsovertrækssæt, inklusive låglommer og sæt med 3 overtræk (Ø 25 mm)
    Forseglingsovertrækssæt, inklusive låglommer og sæt med 3 overtræk (Ø 25 mm)
    SAMP8005A-01
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 216,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)
    Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)
    SAMP8005A-02
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 373,00 kr