Temperature compensator (ATC)
Temperaturkompensator, PT1000, PT1000, −30...+130 °C, ATC med 1 m kabel og 2 bananstik, Rustfrit stål, PTFE-belagt, 4×110 mm
Katalog # CONSST10N
Leverandør: CONSORT
Gå til:
Product Details & Documents
General purpose temperatur sensor for field use.
- Stainless steel body, PTFE coated
- Not suitable for very aggressive fluids
Specifikationer
- Område:−30...+130 °C
- Beskrivelse:Temperaturkompensator, PT1000
- Materiale:Rustfrit stål, PTFE-belagt
- Tilslutning:ATC med 1 m kabel og 2 bananstik
- Model:PT1000
- Ø×L:4×110 mm