Conductivity electrodes, industrial
Konduktivitetselektrode, industriel, dobbelte grafitplader, med S8-stikkabel, SK10Y, 1 cm⁻¹, 0... 80 °C, Epoxy, 12×110 mm, S8 plug head, Allround
CONSSK10Y
: CONSORT
General purpose conductivity electrode for measuring low and medium coductivities.
- Tilslutning:S8 plug head
- Ø×L:12×110 mm
- Til:Allround
- Model:SK10Y
- Beskrivelse:Konduktivitetselektrode, industriel, dobbelte grafitplader, med S8-stikkabel
- Materiale:Epoxy
- Temperatur:0... 80 °C
- Cellekonstant:1 cm⁻¹