Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder samplers, MicroMate
Powder samplers, MicroMate
Leverandør:   Sampling Systems
Powder samplers, MicroMate
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Powder samplers, MicroMate
Powder samplers, MicroMate
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The MicroMate is designed for small volumes of powders and granules.
  • Inner rod extends beyond the outer tube
  • Slightly variable nominal sample volume
  • Dry and ambient recommended storage temperature
Mostly used in unit dosing in the pharmaceutical industries.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Kamre
    Ø
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP1070A-350
    Pulverprøvetager, MicroMate
    Pulverprøvetager, MicroMate
    Rustfrit stål 316
    350 mm
    1
    5 mm
    0,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.290,00 kr
    11.290,00 kr
    1 * 1 Items
       11.290,00 kr
  • SAMP1070A-500
    Pulverprøvetager, MicroMate
    Pulverprøvetager, MicroMate
    Rustfrit stål 316
    500 mm
    1
    5 mm
    0,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.080,00 kr
    12.080,00 kr
    1 * 1 Items
       12.080,00 kr