Orders LinkContactUsLinkComponent
Sleeve Sampler
Sleeve Sampler
Leverandør:   Sampling Systems
Sleeve Sampler
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Sleeve Sampler
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The sleeve sampler is specially designed for large volumes at great depths.
  • Adjustable length and bright finish design
  • Extremely strong and robust extension rods
Suitable for free-flowing powders and granules.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP1035T-150
    Prøvekammer
    Prøvekammer
    Rustfrit stål 316L
    1500 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.460,00 kr
    3.460,00 kr
    1 * 1 Items
       3.460,00 kr
  • SAMP1035P-150
    Sample chamber, 150 ml
    Sample chamber, 150 ml
    Rustfrit stål 316L
    1500 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.330,00 kr
    6.330,00 kr
    1 * 1 Items
       6.330,00 kr
  • SAMP1035T-200
    Sample chamber, 200 ml
    Sample chamber, 200 ml
    Rustfrit stål 316L
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • SAMP1035A-1000
    Heavy duty handle
    Heavy duty handle
    Rustfrit stål 316L
    1000 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.460,00 kr
    2.460,00 kr
    1 * 1 Items
       2.460,00 kr
  • SAMP1035A-1500
    Heavy duty handle
    Heavy duty handle
    Rustfrit stål 316L
    1500 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.730,00 kr
    2.730,00 kr
    1 * 1 Items
       2.730,00 kr
  • SAMP1035E-1000
    Extension rod
    Extension rod
    Rustfrit stål 316L
    1000 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.380,00 kr
    2.380,00 kr
    1 * 1 Items
       2.380,00 kr