Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums, combination
Drums, combination
Leverandør:   DUPERTHAL
Drums, combination
Leverandør:  DUPERTHAL
Certifikater
Drums, combination
Drums, combination
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These combination drum has a outer jacket steel sheet with blue enamel and inner bubble polyethylene.
  • Tight closure
  • BAM allowed
  • Transport approval for all packaging groups
Container identification according to GefStoffV and BGV A8.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 6 L
    250 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 371,00 kr
    371,00 kr
    1 * 1 Items
       371,00 kr
  • 12 L
    250 mm
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 406,00 kr
    406,00 kr
    1 * 1 Items
       406,00 kr