Cooling racks
Leverandør: GLW
Gå til:
Om denne vare
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
- Sturdy construction
- Autoclavable up to +121 °C
- Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
- Sturdy construction
- Autoclavable up to +121 °C
- Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Product Family Options
Produktinformation
- Ant. hullerB×D×HTilgængelighedPrice
- GLWAG01Kølestativ, natur, PP, til rør op til 0,5 mlKølestativ, natur, PP, til rør op til 0,5 ml100130×130×57 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items111,00 kr
- GLWAG01SKølestativ, PP sort, til rør op til 0,5 mlKølestativ, PP sort, til rør op til 0,5 ml100130×130×57 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items113,00 kr
- GLWAG02Kølestativ, PP natur, til rør op til 1,5 eller 2,0 mlKølestativ, PP natur, til rør op til 1,5 eller 2,0 ml64130×130×57 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items111,00 kr
- GLWAG02SKølestativ, PP sort, til rør op til 1,5 eller 2,0 mlKølestativ, PP sort, til rør op til 1,5 eller 2,0 ml64130×130×57 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items112,00 kr
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Hætte til kølestativer, PP, natur, autoklaverbarHætte til kølestativer, PP, natur, autoklaverbarGLWAGD1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 22,80 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Hætte til kølestativer, PP, sort, autoklaverbarHætte til kølestativer, PP, sort, autoklaverbarGLWAGD1SLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 23,50 kr