Orders LinkContactUsLinkComponent
PIG® BLUE absorbent socks
PIG® BLUE absorbent socks
Leverandør:   NEW PIG
PIG® BLUE absorbent socks
Leverandør:  NEW PIG
Certifikater
PIG® BLUE absorbent socks
PIG® BLUE absorbent socks
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Surround spills to prevent spreading. Extra-fine vermiculite filler pulls in liquid and hugs floors to stay in place.
  • Heaviest sock, features extra-dense construction to hug floors and stay in place whilst containing spills
  • Fine-grade vermiculite filler quickly absorbs leaks, drips and spills; great for spill response or absorbing machine leaks
  • Stitch-bonded, polypropylene skin resists bursting; reduces dust and holds in liquid, even when saturated
  • Absorbs and retains oils, coolants, solvents and water
Ideal for diking and damming liquids. Can be air-dried for reuse when soaked with water.
Product Family Options
Produktinformation
  • Sugeevne
    Pakket
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • NEWPMA1097
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    34,1 L
    50 strømper/æske
    38×740 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.340,00 kr
    1.340,00 kr
    1 * 50 Items
       1.340,00 kr
  • NEWPPIG201
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    78,1 L
    55 strømper/æske
    80×610 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 55 Items
    1 * 55 Items - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 55 Items
       1.440,00 kr
  • NEWP2048
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    56 L
    20 strømper/pose
    80×1220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 883,00 kr
    883,00 kr
    1 * 20 Items
       883,00 kr
  • 121-0500
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    112 L
    40 strømper/æske
    80×1220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 1.630,00 kr
    1.630,00 kr
    1 * 40 Items
       1.630,00 kr
  • NEWPPIG202
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    56 L
    8 strømper/æske
    80×3000 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 8 Items
       1.170,00 kr
  • NEWPPIG203
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    56 L
    4 strømper/æske
    80×6000 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 4 Items
       1.170,00 kr
  • NEWPPIG217
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    Absorbent socks, PP skin/vermiculate filler
    120 L
    4 strømper/æske
    130×3000 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 4 Items
       1.700,00 kr