Orders LinkContactUsLinkComponent
Crucible, quartz
Crucible, quartz
med projektioner, 25×38 mm
Katalog # 459-0181
Crucible, quartz
Katalog # 459-0181
Crucible, quartz
med projektioner, 25×38 mm
Price
2.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This crucible and lid are made of quartz glass.
Specifikationer
  • Diameter×H:
    25×38 mm
  • Model:
    med projektioner
  • Seq:
    01