Orders LinkContactUsLinkComponent
Soil hydrometers
Soil hydrometers
Leverandør:   Alla France
Soil hydrometers
Leverandør:  Alla France
Certifikater
Soil hydrometers
Soil hydrometers
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Soil hydrometers for specific gravity (SG) measurements.
  • Medium surface tension (55 mN/m)
  • Reading below meniscus
Certifications: ASTM E100 D422 - A2LA traceable.
Bestillingsoplysninger: EU traceable calibration certificate or EO official calibration certificate available on request.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 614-1534
    Soil hydrometer
    Soil hydrometer
    0,995 − 1,038 S.G.
    0,001 S.G.
    280 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 625,00 kr
    625,00 kr
    1 * 1 Items
       625,00 kr
  • ALLA3470FC06068QP
    Soil hydrometer
    Soil hydrometer
    −5 − +60 g/l
    1000 g/l
    280 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 625,00 kr
    625,00 kr
    1 * 1 Items
       625,00 kr
  • ALLA3470FC06068EU
    Soil hydrometer with three-point calibration certificate
    Soil hydrometer with three-point calibration certificate
    −5 − +60 g/l
    1000 g/l
    280 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.710,00 kr
    3.710,00 kr
    1 * 1 Items
       3.710,00 kr