Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, ASTM
Density hydrometers, ASTM
Leverandør:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Leverandør:  Alla France
Certifikater
Density hydrometers, ASTM
26 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,700 - 0,750 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr
  • 0,700 - 0,750 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr
  • 0,750 - 0,800 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr
  • 0,800 - 0,850 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr
  • 0,850 - 0,900 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr
  • 0,950 - 1,000 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 473,00 kr
    473,00 kr
    1 * 1 Items
       473,00 kr
  • 89H62
    1,000 - 1,050 g/ml
    0,001 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 438,00 kr
    438,00 kr
    1 * 1 Items
       438,00 kr
  • 1,000 - 1,050 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 1 Items
       315,00 kr
  • 1,050 - 1,100 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 1 Items
       315,00 kr
  • 1,100 - 1,150 g/ml
    0,001 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 473,00 kr
    473,00 kr
    1 * 1 Items
       473,00 kr
  • 1,200 - 1,250 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 1 Items
       315,00 kr
  • 1,250 - 1,300 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 1 Items
       315,00 kr
  • 1,300 - 1,350 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • 1,300 - 1,350 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 506,00 kr
    506,00 kr
    1 * 1 Items
       506,00 kr
  • 1,350 - 1,400 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • 1,350 - 1,400 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 506,00 kr
    506,00 kr
    1 * 1 Items
       506,00 kr
  • 1,400 - 1,450 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • 1,400 - 1,450 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 506,00 kr
    506,00 kr
    1 * 1 Items
       506,00 kr
  • 1,450 - 1,500 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • 1,450 - 1,500 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 506,00 kr
    506,00 kr
    1 * 1 Items
       506,00 kr
  • 1,500 - 1,550 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • 1,600 - 1,650 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 373,00 kr
    373,00 kr
    1 * 1 Items
       373,00 kr
  • 1,650 - 1,700 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 373,00 kr
    373,00 kr
    1 * 1 Items
       373,00 kr
  • 1,700 - 1,750 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 373,00 kr
    373,00 kr
    1 * 1 Items
       373,00 kr
  • 1,750 - 1,800 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr
  • 1,800 - 1,850 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr