Orders LinkContactUsLinkComponent
Portable photometers, MultiDirect
Portable photometers, MultiDirect
MultiDirect Photometer
Katalog # LOVI210000
Leverandør:   Lovibond
Portable photometers, MultiDirect
Katalog # LOVI210000
Leverandør:  Lovibond
Portable photometers, MultiDirect
Portable photometers, MultiDirect
MultiDirect Photometer
Price
19.420,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The MultiDirect is a microprocessor controlled photometer with ergonomically designed keypad and large format graphic display. It is equipped with preprogrammed methods based on Lovibond® tablet, liquid and powder reagents.
  • High accuracy from dual beam technology
  • Instrument and sample chamber is waterproof
  • Long term stable LED light sources
  • Update of new methods and languages via the internet
Leveringsinformation: Supplied with rechargeable batteries, mains charger, PC connection cable, carrying case, 3× round vials 24 mm, 3× round vials 16 mm, 16 mm vial adapter, 3×syringes and 100 ml beaker.
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    MultiDirect Photometer
  • Seq:
    01
  • Strømforsyning:
    7 Ni-MH-batteripakke (AA/Mignon), oplades, mens den sidder i enheden, med ekstern lader, integreret overbelastningssikring.
  • Bælgelængder:
    430, 530, 560, 580, 610, 660 nm
  • Hukommelseskapacitet:
    1.000 datasæt med dato, klokkeslæt og registreringsnummer
  • B×D×H:
    265×195×70 mm
  • Systemkontrol:
    Auto-check and Auto-off
  • Numerisk tastatur:
    Resistent over for syrer og opløsningsmidler, berøringsfølsomt tastatur
  • Cat. No.:
    LOVI210000
  • Lyskilde:
    LED
  • Vægt:
    1 kg
  • Model:
    MultiDirect
  • Optik:
    6 temperaturkompenserede LED'er, indvendig referencekanal, fotodiode i beskyttet prøvekammer
  • Interface:
    RS232 til tilslutning til printer og pc
  • Driftsforhold:
    5 - 40 °C; op til 90 % RH
  • Display:
    Grafisk
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic stirring rod, 13 cm
    Plastic stirring rod, 13 cm
    LOVI364120
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 363,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic stirring rod, 10 cm
    Plastic stirring rod, 10 cm
    LOVI364130
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 363,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til 16 mm adapter
    Låg til 16 mm adapter
    634-8761
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Strømforsyning, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, med internationale adaptere
    Strømforsyning, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, med internationale adaptere
    LOVI193010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.150,00 kr