Portable photometers, MultiDirect
MultiDirect Photometer
Katalog # LOVI210000
Leverandør: Lovibond
Gå til:
Product Details & Documents
The MultiDirect is a microprocessor controlled photometer with ergonomically designed keypad and large format graphic display. It is equipped with preprogrammed methods based on Lovibond® tablet, liquid and powder reagents.
- High accuracy from dual beam technology
- Instrument and sample chamber is waterproof
- Long term stable LED light sources
- Update of new methods and languages via the internet
Leveringsinformation: Supplied with rechargeable batteries, mains charger, PC connection cable, carrying case, 3× round vials 24 mm, 3× round vials 16 mm, 16 mm vial adapter, 3×syringes and 100 ml beaker.
Documents
LOVI210000_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:MultiDirect Photometer
- Seq:01
- Strømforsyning:7 Ni-MH-batteripakke (AA/Mignon), oplades, mens den sidder i enheden, med ekstern lader, integreret overbelastningssikring.
- Bælgelængder:430, 530, 560, 580, 610, 660 nm
- Hukommelseskapacitet:1.000 datasæt med dato, klokkeslæt og registreringsnummer
- B×D×H:265×195×70 mm
- Systemkontrol:Auto-check and Auto-off
- Numerisk tastatur:Resistent over for syrer og opløsningsmidler, berøringsfølsomt tastatur
- Cat. No.:LOVI210000
- Lyskilde:LED
- Vægt:1 kg
- Model:MultiDirect
- Optik:6 temperaturkompenserede LED'er, indvendig referencekanal, fotodiode i beskyttet prøvekammer
- Interface:RS232 til tilslutning til printer og pc
- Driftsforhold:5 - 40 °C; op til 90 % RH
- Display:Grafisk
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Plastic stirring rod, 13 cm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Plastic stirring rod, 10 cm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Låg til 16 mm adapter
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Strømforsyning, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, med internationale adaptereStrømforsyning, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, med internationale adaptereLOVI193010Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.150,00 kr