Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
Leverandør:   COWIE
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
Leverandør:  COWIE
Certifikater
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Plain PTFE magnetic stirring bars have similar performance to cylindrical bars, but provide more turbulence at low speeds.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 12 mm
    4,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13,00 kr
    13,00 kr
    1 * 1 Items
       13,00 kr
  • 15 mm
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15,00 kr
    15,00 kr
    1 * 1 Items
       15,00 kr
  • 25 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 10 Items
       280,00 kr
  • 30 mm
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 200,00 kr
    200,00 kr
    1 * 10 Items
       200,00 kr
  • 35 mm
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 32,00 kr
    32,00 kr
    1 * 1 Items
       32,00 kr
  • 50 mm
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 40,00 kr
    40,00 kr
    1 * 1 Items
       40,00 kr
  • 50 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 36,00 kr
    36,00 kr
    1 * 1 Items
       36,00 kr
  • 60 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49,00 kr
    49,00 kr
    1 * 1 Items
       49,00 kr