Orders LinkContactUsLinkComponent
Ribonuclease A
Ribonuclease A
Ribonuclease A
Leverandør:  PanReac AppliChem
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • A2760.0100
  • A2760.1000
  • Enzym navn:
  • Ribonuclease A
  • Ribonuclease A
  • Enzym synonymer:
  • Rnase A
  • Rnase A
  • MDL No.:
  • MFCD00132184
  • MFCD00132184
  • CAS-nr:
  • 9001-99-4
  • 9001-99-4
  • Opbevaring betingelser:
  • Freezer
  • Freezer
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 473,00 kr
    473,00 kr
    1 * 100 mg
       473,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A2760.0100
    Enzym navn
    Ribonuclease A
    Enzym synonymer
    Rnase A
    MDL No.
    MFCD00132184
    CAS-nr
    9001-99-4
    Opbevaring betingelser
    Freezer
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 1 g
       3.010,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A2760.1000
    Enzym navn
    Ribonuclease A
    Enzym synonymer
    Rnase A
    MDL No.
    MFCD00132184
    CAS-nr
    9001-99-4
    Opbevaring betingelser
    Freezer